Learn More
Cole-Parmer™ Gummistopfen, drehbar
Use these versatile Rubber Twistit Stoppers as solid, one-hole, two-hole, or three-hole stoppers.
59.80 € - 72.40 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Gummi |
Produkttyp | Dreh-Stopfen |
Höhe (metrisch) | 25mm |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11735039
|
Cole-Parmer™
62992-32 |
10 |
65.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705029
|
Cole-Parmer™
62992-18 |
3 |
59.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11795029
|
Cole-Parmer™
62992-24 |
6 |
66.75 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705039
|
Cole-Parmer™
62992-26 |
7 |
65.65 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11725039
|
Cole-Parmer™
62992-30 |
9 |
72.40 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Simply twist off a bottom seal to open a hole.
- The soft resilient natural rubber stays pliable over a long period and withstands laboratory conditions without hardening.
- Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving.
- Each stopper has its size in raised figures on top.
- Available in black or white rubber.
- Autoclavable.
Spezifikation
Ja | |
Gummi | |
25mm |
Weiß | |
Dreh-Stopfen |