Learn More
Cole-Parmer™ Gummistopfen, drehbar
Use these versatile Rubber Twistit Stoppers as solid, one-hole, two-hole, or three-hole stoppers.
Marke:  Cole-Parmer™ 62992-32
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11735039
  • 65.15 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Simply twist off a bottom seal to open a hole.
  • The soft resilient natural rubber stays pliable over a long period and withstands laboratory conditions without hardening.
  • Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving.
  • Each stopper has its size in raised figures on top.
  • Available in black or white rubber.
  • Autoclavable.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
25mm
42mm
10 St./Packung
Ja
Dreh-Stopfen
10
50mm
Gummi