Learn More
Rubidiumformiathydrat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049251
37.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3495-35-0
CHO2Rb
130.49
MFCD00054359
ZIMBPNXOLRMVGV-UHFFFAOYSA-M
rubidium formate, formic acid, rubidium salt, formic acid rubidium salt, 64-18-6 parent, formic acid, rubidium salt 1:1, rubidiumformiat, rubidium 1+ formira, rubidium 1+ formate, rubidium 1+ ion formate, formic acid, rubidiumsalt 1:1
23673641
Rubidium(1+);formiat
[Rb+].[O-]C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3495-35-0
CHO2Rb
130.49
MFCD00054359
ZIMBPNXOLRMVGV-UHFFFAOYSA-M
rubidium formate, formic acid, rubidium salt, formic acid rubidium salt, 64-18-6 parent, formic acid, rubidium salt 1:1, rubidiumformiat, rubidium 1+ formira, rubidium 1+ formate, rubidium 1+ ion formate, formic acid, rubidiumsalt 1:1
23673641
Rubidium(1+);formiat
[Rb+].[O-]C=O
Rubidium formate hydrate is used in anticoagulants, dental materials, indicators and reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rubidium formate hydrate
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RbOOCH·xH2O
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible in water. Also miscible with ether,acetone,ethyl acetate,methanol and ethanol.
Formelmasse 130.49 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.8%
Physikalische Form Kristallin