Learn More
Rubidiumnitrat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11387617
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13126-12-0
NO3Rb
147.47
MFCD00011193
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
25731
Rubidium(1+); Nitrat
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13126-12-0
NO3Rb
147.47
MFCD00011193
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
25731
Rubidium(1+); Nitrat
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Rubidium nitrate used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions as a colorant and an oxidizer. It is also used as a raw material for preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, for manufacture of catalysts and in scintillation counters. It is rarely used in fireworks to produce a red-violet colour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rubidium nitrate
Schmelzpunkt 310°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid.
Formelmasse 147.47
Reinheit (%) 99.8%
Brechungsindex 1.52
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 3.11 g/mL