Description
- NBR-beschichtete Sicherheitshandschuhe mit Baumwoll-Interlock-Innenfutter
- Strapazierfähige, langlebige Handschuhe sind äußerst flexibel
- Ideal für schwere Arbeiten in feuchten, öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Orange |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemikalienbeständige Handschuhe |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | 3111X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inspektion, Wartung, Metallverarbeitung, Lackierarbeiten und Reparaturen |
| Show More |