Learn More
Buerkle™ 1 Paar, Schutzhandschuhe Rubiflex, Nitril, Länge 6
28.25 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
36.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
30.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
36.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
30.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Länge (metrisch):
37 cm
60 cm
Art der Handschuhstulpe:
Kurze Stulpe
Langer Handschuh
Beschreibung
- Standardstulpe
- Hergestellt aus Nitrilkautschuk
- Sehr flexibel und weich
- Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Innenraum aus bequemer Interlock-Baumwolle
- Gemäß Norm EN 374
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374 |
Farbe | Grün |
Material | Nitril-Kautschuk |
Produkttyp | Schutzhandschuhe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Fetten, Mineralölen, Lösungsmitteln, vielen Säuren und Laugen |
Art der Handschuhstulpe | Kurze Stulpe |
Auskleidung | Baumwolle |
Beständig gegen | Abrieb und Schnitte |
Länge (metrisch) | 37 cm |