Learn More
Buerkle™ Rubiflex Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 11971641 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
37 cm
60 cm
Art der Handschuhstulpe:
Kurzer Handschuh
Langer Handschuh
Packungsgröße:
1 PR
1 Paar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Art der Handschuhstulpe unitSize
11971641 60 cm Langer Handschuh 1 PR
15398076 37 cm Kurzer Handschuh 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Artikelnummer. 11971641 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 25070003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung! Achten Sie unbedingt auf die Liste der Chemikalienresistenz !
Rubiflex Schutzhandschuhe – mit kurzem oder langem Stulpenhandschuh. Sicherer Umgang mit Fetten, Mineralölen, Lösungsmitteln sowie vielen Säuren und Laugen.
  • Standardstulpe
  • Hergestellt aus Nitrilkautschuk
  • Sehr flexibel und weich
  • Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • Innenraum aus bequemer Interlock-Baumwolle
  • Gemäß Norm EN 374
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 374, CE
Coating Material NBR
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen NBR
Material Nitril-Kautschuk
Produkttyp Schutzhandschuhe
Fingerhandschuh 5 Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicheres Arbeiten mit Fetten, Mineralölen, Lösungsmitteln und vielen Säuren und Laugen
Art der Handschuhstulpe Langer Handschuh
Menge Paar
Länge (metrisch) 60 cm