missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rubisco Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200066732 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18533341 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18533341 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB110815530.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chicken Polyclonal Antibody

Rubisco Polyclonal specifically detects Rubisco in Plant samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rubisco
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase small subunit N-methyltransferase I [Spinacia oleracea], EC 2.1.1.43, rbcL, Ribulose-1
Wirtsspezies Chicken
Immunogen 1-491
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Rubisco
Zielspezies Plant
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.