Learn More
Rufinamid-15N,d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rufinamide-15N,d2 |
| CAS | 1795037-48-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10H6D2F2N315NO |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide-15N,d2, CGP 33101-15N,d2, E 2080-15N,d2, Inovelon, RUF 331-15N,d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)/i4D2,13+1 |
| SMILES | FC1=CC=CC(F)=C1C([2H])([2H])N2C=C(C([15NH2])=O)N=N2 |
| IUPAC-Name | 1-[Dideuterio-(2,6-Difluorphenyl)methyl]triazol-4-(^{15}N)carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.2 |
| Mehr anzeigen |