missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUFY1 Antibody (3A5), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18445409 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18445409 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18445409 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00080230M01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RUFY1 Monoclonal antibody specifically detects RUFY1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RUFY1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 3A5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_079434
Gen-Alias La-binding protein 1, Rab4-interacting protein, RABIP4FYVE-finger protein EIP1, RUN and FYVE domain containing 1, RUN and FYVE domain-containing 1, RUN and FYVE domain-containing protein 1, ZFYVE12FLJ22251, Zinc finger FYVE domain-containing protein 12
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RUFY1 (NP_079434, 376 a.a. ∽ 474 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ITSFEGKTNQVMSSMKQMEERLQHSERARQGAEERSHKLQQELGGRIGALQLQLSQLHEQCSSLEKELKSEKEQRQALQRELQHEKDTSSLLRMELQQV
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80230
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.