missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUFY1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16881734 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16881734 20 μL 20 Mikroliter
16871734 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16881734 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 134981AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that contains a RUN domain and a FYVE-type zinc finger domain. The encoded protein binds to phosphatidylinositol-3-phosphate (PI3P) and plays a role in early endosomal trafficking, tethering and fusion through interactions with small GTPases including Rab4, Rab5 and Rab14. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.

Spezifikation

Antigen RUFY1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.31 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen RUFY1
Gen-Zugriffsnummer Q8BIJ7, Q96T51
Gen-Alias FYVE finger protein EIP1, La binding protein 1, Rab4 interacting protein, RABIP4, RUFY1, ZFYVE12
Gensymbole Rufy1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RUFY1 Fusion Protein Ag4324
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 216724, 360521, 80230
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.