missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUNDC3B Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30590209 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30590209 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30590209 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP345458G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RUNDC3B Polyclonal antibody specifically detects RUNDC3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RUNDC3B
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Rap2 binding protein 9, Rap2-binding protein 9, Rap2-interacting protein 9, RPIB9FLJ30671, RPIP-9, RPIP9MGC26655, RUN domain containing 3B, RUN domain-containing protein 3B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RUN domain containing 3B. (Uniprot# Q96NL0)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 154661
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.