missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUNX2/CBFA1 Antibody (CL0235) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30295721 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30295721 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30295721 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252888R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RUNX2/CBFA1 Monoclonal antibody specifically detects RUNX2/CBFA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RUNX2/CBFA1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0235
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Acute myeloid leukemia 3 protein, CBFA1, CBF-alpha-1, CCD1, CCDAML3, CLCD, Core-binding factor subunit alpha-1, core-binding factor, runt domain, alpha subunit 1, MGC120023, ML3, oncogene AML-3, OSF2, OSF-2, osteoblast-specific transcription factor 2, PEA2aA, PEA2-alpha A, PEBP2A, PEBP2aA, PEBP2-alpha A, polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha A subunit, runt domain, alpha subunit 1, runt related transcription factor 2, runt-related transcription factor 2, RUNX2, SL3/AKV core-binding factor alpha A subunit, SL3-3 enhancer factor 1 alpha A subunit
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13950, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics, Growth and Development, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 860
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.