Learn More
Ruthenium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ru 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ruthenium, AAS standard solution |
Konzentration | Ru 1000μg/mL; RuCl3 in 20% HCl |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1789 |
Güte | Specpure™ |
Physikalische Form | Flüssig |