Learn More
Ruthenium(III)-2,4-Pentandionat, Ru 24 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300729
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11300729 1 g 1 Gramm
11310729 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010568.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Hydrogenierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14284-93-6
Summenformel C15H21O6Ru
Molekulargewicht (g/mol) 398.40
MDL-Nummer MFCD00000030
InChI-Schlüssel RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
Synonym ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+
PubChem CID 5488829
SMILES [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate
Schmelzpunkt 260°C (decomposition)
Namenshinweis Ru 24% min.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water.
IUPAC-Name ruthenium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Formelmasse 398.4
Aussehen Red crystals