Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylchlorid-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate |
Schmelzpunkt | 180°C (decomposition) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 237.44 (Anhydrous) |