Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylchlorid-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314748
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314748 1 g 1 Gramm
11324748 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11314748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043089.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32535-76-5 | Cl3NORu | 237.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32535-76-5
Summenformel Cl3NORu
Molekulargewicht (g/mol) 237.42
MDL-Nummer MFCD00049765
InChI-Schlüssel XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name trichloro(nitroso)rutheniumtris(ylium)
SMILES Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 237.44 (Anhydrous)