Learn More
Ruthenium(IV)-oxid, wasserfrei, 99.95 % (Metallbasis), Ru 75.2 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11381838
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381838 0.5 g 0.50 Gramm
11391838 2 g 2 Gramm
11301848 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011804.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-10-1
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00011210
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Schmelzpunkt 1200° (sublimation)
Namenshinweis Ru 75.2% min.
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 0.5 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Formelmasse 133.07
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Black powder
Dichte 6.97