Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rutheniumrot Tetrahydrat, rein
Catalog Number p-191178
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
12790-48-6
Cl6H36N14O6Ru3-14
844.29
MFCD00167176
IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
108195
Azanid;Sauerstoff(2-);Ruthenium;Ruthenium(5 +);Hexachlorid;Tetrahydrat
[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
12790-48-6
Cl6H36N14O6Ru3-14
844.29
MFCD00167176
IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
108195
Azanid;Sauerstoff(2-);Ruthenium;Ruthenium(5 +);Hexachlorid;Tetrahydrat
[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ruthenium red tetrahydrate
Namenshinweis Pure
Strukturformel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6·4H2O
Merck Index 10, 8161
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonia
Lambda max. 530 to 536nm
Formelmasse 858.35
Reinheit (%) 34.6 to 36.1% (ruthenium)
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 8000L/(mole.cm) (lambda min., 0.02g/L H2O)
Verpackung Glasflasche
Farbe Violet-rot
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver