Learn More
Ruxolitinib N-Methanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ruxolitinib N-Methanol |
| CAS | 1236033-03-6 |
| Summenformel | C18 H20 N6 O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (R)-3-Cyclopentyl-3-(4-(7-(hydroxymethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20N6O/c19-7-5-16(13-3-1-2-4-13)24-10-14(9-22-24)17-15-6-8-23(12-25)18(15)21-11-20-17/h6,8-11,13,16,25H,1-5,12H2/t16-/m1/s1 |
| SMILES | OCn1ccc2c(ncnc12)c3cnn(c3)[C@H](CC#N)C4CCCC4 |
| IUPAC-Name | (3R)-3-Cyclopentyl-3-[4-[7-(hydroxymethyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]pyrazol-1-yl]propannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 336.391 |
| Formelmasse | 336.17 |