Learn More
IKA™ SPINNE 6 DESTILLIERHüLSEN NS29/32 NS29/32
Marke: IKA™ 0003739400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Destillationsspinne | |
1/Packung | |
20 mL |
Zur gleichzeitigen Destillation in 6 Destillationshülsen | |
NS 29/32 |