Learn More
Ryuvidine, Tocris Bioscience™
SETD8 inhibitor; also CDK4 inhibitor
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 260910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Menge. 10mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411574
  • 280.77 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Inhibitor of SETD8 protein lysine methyltransferase (PKMT) (IC50 = 0.5 μM); suppresses H4K20 monomethylation in vitro. Also inhibits cyclin-dependent kinase (CDK) 4 (IC50 = 6.0 μM at CDK4/cyclin D1). Induces S phase accumulation in HEK293T cells. Cytotoxic against a range of human cancer cells.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
265312-55-8
284.333
cdk4 inhibitor iii, ryuvidine, 2-methyl-5-4-methylphenyl amino benzothiazole-4,7-dione, 5-n-4-methylphenyl amino-2-methyl-4,7-dioxobenzothiazole, 2-methyl-5-p-tolylamino-benzothiazole-4,7-dione, 2-methyl-5-4-methylanilino-1,3-benzothiazole-4,7-dione, d07hpe, 2-methyl-5-4-methylphenyl amino-4,7-benzothiazoledione, 2-methyl-5-p-tolylamino benzo d thiazole-4,7-dione, 2-methyl-5-4-methylphenylamino-4,7-dihydrobenzothiazole-4,7-dione
2-methyl-5-(4-methylanilino)-1,3-benzothiazole-4,7-dione
C15H12N2O2S
HFPLHASLIOXVGS-UHFFFAOYSA-N
481747
CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC(=O)C3=C(C2=O)N=C(S3)C
Spezifikation
10mg
265312-55-8
cdk4 inhibitor iii, ryuvidine, 2-methyl-5-4-methylphenyl amino benzothiazole-4,7-dione, 5-n-4-methylphenyl amino-2-methyl-4,7-dioxobenzothiazole, 2-methyl-5-p-tolylamino-benzothiazole-4,7-dione, 2-methyl-5-4-methylanilino-1,3-benzothiazole-4,7-dione, d07hpe, 2-methyl-5-4-methylphenyl amino-4,7-benzothiazoledione, 2-methyl-5-p-tolylamino benzo d thiazole-4,7-dione, 2-methyl-5-4-methylphenylamino-4,7-dihydrobenzothiazole-4,7-dione
CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC(=O)C3=C(C2=O)N=C(S3)C
284.333
284.33
Ryuvidine
C15H12N2O2S
HFPLHASLIOXVGS-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-(4-methylanilino)-1,3-benzothiazole-4,7-dione
481747
>98%