Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030076
40.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85977-52-2
C11H12O2
176.215
MFCD07368365
VDLWTJCSPSUGOA-JTQLQIEISA-N
s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, 1s-tetralin-1-carboxylic acid, s---1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, pubchem11869, s-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid
24820460
(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85977-52-2
C11H12O2
176.215
MFCD07368365
VDLWTJCSPSUGOA-JTQLQIEISA-N
s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, 1s-tetralin-1-carboxylic acid, s---1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, pubchem11869, s-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid
24820460
(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Menge 250 mg
Optische Drehung −12° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%