Learn More
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, ChiPros™ 99+ %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046981
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
23357-52-0
C10H13N
147.221
MFCD00671630
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
7058074
(1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-Amin
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
23357-52-0
C10H13N
147.221
MFCD00671630
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
7058074
(1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-Amin
C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is used as a chiral amine derivative used in studies of real-time chiral discrimination of enantiomers as well as in studies of kinetic resolution of chiral amines with ω-transaminase using an enzyme-membrane reactor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamin wird als chirales Amin-Derivat verwendet, das in Studien zur chiralen Diskriminierung von Enantiomeren in Echtzeit sowie in Studien zur kinetischen Auflösung chiraler Amine mit ω-Transaminase mit einem Enzym-Membranreaktor verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Dichte 1.035
Siedepunkt 118°C to 120°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.5645
Menge 1 g
Beilstein 2360279
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) ≥99%