Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-essigsäure Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7034426
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
270082-22-9
C11H14ClNO2
227.69
MFCD01861030
SWYPWAIQEURSFY-PPHPATTJSA-N
s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid hydrochloride, s-2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolineacetic acid hydrochloride, 2-3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid-hcl, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylacetic acid hydrochloride, h-tqa-ohcl, h-tqa-oh.hcl, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
2761613
2-[(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-yl]Ethansäure;Hydrochlorid
[H+].[Cl-].OC(=O)C[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
270082-22-9
C11H14ClNO2
227.69
MFCD01861030
SWYPWAIQEURSFY-PPHPATTJSA-N
s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid hydrochloride, s-2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolineacetic acid hydrochloride, 2-3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid-hcl, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylacetic acid hydrochloride, h-tqa-ohcl, h-tqa-oh.hcl, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
2761613
2-[(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-yl]Ethansäure;Hydrochlorid
[H+].[Cl-].OC(=O)C[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in den Bereichen Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet wird.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 227.69
Reinheit (%) 95%