Learn More
(S)-(-)-1-(2-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046983
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
3082-62-0
C12H13N
171.243
MFCD00085366
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s---1-2-naphthyl ethylamine, s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethan-1-amine, 2-naphthalenemethanamine, alpha-methyl-, alphas, 1s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s-1-2-naphthyl ethanamine, s-1-naphth-2-yl ethylamine, s-1-naphth-2-yl-ethylamine
1201503
(1S)-1-Naphthalen-2-ylethanamin
CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)N
3082-62-0
C12H13N
171.243
MFCD00085366
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s---1-2-naphthyl ethylamine, s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethan-1-amine, 2-naphthalenemethanamine, alpha-methyl-, alphas, 1s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s-1-2-naphthyl ethanamine, s-1-naphth-2-yl ethylamine, s-1-naphth-2-yl-ethylamine
1201503
(1S)-1-Naphthalen-2-ylethanamin
CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)N
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine is used in asymmetric synthesis. It is also used in the preparation of thiourea compounds using chiral amine, which is used as a bifunctional catalyst for the Strecker and nitro-Michael reactions. Further, it acts as a chiral building block and chiral resolution reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-(2-naphthyl)ethylamin wird bei der asymmetrischen Synthese verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Thioharnstoff-Verbindungen mit chiralem Amin verwendet, das als bifunktionaler Katalysator für die Strecker- und Nitro-Michael-Reaktionen verwendet wird. Darüber hinaus fungiert es als chiraler Baustein und chirales Auflösungsreagenz.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kohlendioxid-empfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 90°C (0.15 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 3195949
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −20° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) ≥99%