Learn More
(S)-1-(4-Chlorphenyl)-Ethylamin, 95+ %, (Summe der Isomere), 95 % e.e., ACROS Organics™
Catalog Number p-4380076
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4187-56-8
C8H10ClN
155.63
PINPOEWMCLFRRB-LURJTMIESA-N
s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethanamine, s-4-chloro-alpha-methylbenzylamine, s---1-4-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, pubchem15221, s-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chloro-phenyl ethylamine
1550852
(1S)-1-(4-chlorphenyl)ethanamin
CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4187-56-8
C8H10ClN
155.63
PINPOEWMCLFRRB-LURJTMIESA-N
s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethanamine, s-4-chloro-alpha-methylbenzylamine, s---1-4-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, pubchem15221, s-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chloro-phenyl ethylamine
1550852
(1S)-1-(4-chlorphenyl)ethanamin
CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Namenshinweis 95% e.e
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4CH(CH3)NH2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 95+%
Dichte 1.1150g/mL
Siedepunkt 232.0°C
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5410 to 1.5430
Relative Dichte 1.115
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.