Learn More
(S)-1-[(4-Chlorphenyl)phenylmethyl]piperazin, TRC
Artikelnummer. 30359533
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359533 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37957650MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material (S)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
CAS 439858-21-6
Summenformel C17H19ClN2
Menge 50 mg
Synonym (+)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (S)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine
InChI-Formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m0/s1
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-[(S)-(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 286.8
Formelmasse 286.1237
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.