Learn More
(S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228361
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
114715-38-7
C11H16N2
176.26
HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
1519353
(3S)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
114715-38-7
C11H16N2
176.26
HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
1519353
(3S)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.02
Spezifische Drehung + 2
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.