Learn More
(S)-[1-(Benzyloxy)-2-oxo-3-azetidinyl]carbaminsäurebenzylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-[1-(Benzyloxy)-2-oxo-3-azetidinyl]carbamic Acid Benzyl E |
| CAS | 71404-99-4 |
| Summenformel | C18 H18 N2 O4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H18N2O4/c21-17-16(11-20(17)24-13-15-9-5-2-6-10-15)19-18(22)23-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@H]1CN(OCc2ccccc2)C1=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Benzyl-N-[(3S)-2-oxo-1-phenylmethoxyazetidin-3-yl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 326.35 |
| Formelmasse | 326.1267 |