missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-1-Boc-2-ethylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7035035
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
325145-35-5
C11H22N2O2
214.309
MFCD07772100
CTCGRXDGXGUOTE-VIFPVBQESA-N
s-1-boc-2-ethyl-piperazine, s-1-boc-2-ethylpiperazine, s-tert-butyl 2-ethylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-ethylpiperazine, tert-butyl 2s-2-ethylpiperazine-1-carboxylate, s-2-ethylpiperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, 2s-1-n-boc-2-ethylpiperazine, 2s-2-ethyl-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 2s-2-ethyl-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
17750462
Tert-Butyl (2S)-2-Ethylpiperazin-1-Carboxylat
CCC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
325145-35-5
C11H22N2O2
214.309
MFCD07772100
CTCGRXDGXGUOTE-VIFPVBQESA-N
s-1-boc-2-ethyl-piperazine, s-1-boc-2-ethylpiperazine, s-tert-butyl 2-ethylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-ethylpiperazine, tert-butyl 2s-2-ethylpiperazine-1-carboxylate, s-2-ethylpiperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, 2s-1-n-boc-2-ethylpiperazine, 2s-2-ethyl-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 2s-2-ethyl-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
17750462
Tert-Butyl (2S)-2-Ethylpiperazin-1-Carboxylat
CCC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Menge 250 mg
Formelmasse 214.3
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'