Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine is specifically used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-Boc-3-Aminopyrrolidin wird speziell zum Schutz von Amin bei der Festphasensynthese von Peptiden verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(S)-(-)-1-Boc-3-Aminopyrrolidin wird speziell zum Schutz von Amin bei der Festphasensynthese von Peptiden verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine |
Siedepunkt | 115°C (4 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee 99 % |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 8312125 |
Optische Drehung | −3° (Neat) |
IUPAC-Name | tert-Butyl-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat |
Formelmasse | 186.25 |
Reinheit (%) | 98% |