Learn More
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035066
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
143900-44-1
C10H19NO3
201.27
MFCD04115307
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
1514399
tert-Butyl-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
143900-44-1
C10H19NO3
201.27
MFCD04115307
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
1514399
tert-Butyl-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Optische Drehung +23° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 97%