Learn More
(S)-1-BOC-3-methylpiperazine, 98%, ACROS Organics™
Catalog Number p-4090112
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glass bottle
147081-29-6
C10H20N2O2
200.282
MFCD02683204
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
7023035
tert-butyl (3S)-3-methylpiperazine-1-carboxylate
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
147081-29-6
C10H20N2O2
200.282
MFCD02683204
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
7023035
tert-butyl (3S)-3-methylpiperazine-1-carboxylate
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Chemischer Name oder Material (S)-1-BOC-3-Methylpiperazine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C to 48.5°C
Farbe White to Yellow
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Menge 1 g
Spezifische Drehung −23° to −27° (20°C, 589nm) (c=2.5, MeOH)
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-1-Boc-3-methylpiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.