Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030008
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147081-29-6
C10H20N2O2
200.282
MFCD02683204
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
7023035
Tert-Butyl (3S)-3-Methylpiperazin-1-Carboxylat
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
147081-29-6
C10H20N2O2
200.282
MFCD02683204
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
7023035
Tert-Butyl (3S)-3-Methylpiperazin-1-Carboxylat
CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Optische Drehung −16° (c=1 in Dioxane)
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 98%