Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025608
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1445-91-6
C8H10O
122.17
MFCD00064264
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
443135
CHEBI:16346
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1445-91-6
C8H10O
122.17
MFCD00064264
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
443135
CHEBI:16346
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthese von optisch aktiven Produkten angewendet. Wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet. Es kann auch als chirales Derivatisierungsmittel zur Bestimmung der absoluten Konfiguration von sekundären Alkoholen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 20 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethanol
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 1.012
Siedepunkt 97°C to 99°C (20 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Mild
Brechungsindex 1.528
Menge 1 g
UN-Nummer UN2937
Beilstein 2039797
Synonym s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol.
Optische Drehung −45° (c=5 in Methanol)
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%