missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-1-Phenylethylamin, ChiPros99+ %, ee 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047401
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
2627-86-3
C8H11N
121.183
MFCD00064406
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
75818
CHEBI:35321
(1S)-1-Phenylethanamin
CC(C1=CC=CC=C1)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
2627-86-3
C8H11N
121.183
MFCD00064406
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
75818
CHEBI:35321
(1S)-1-Phenylethanamin
CC(C1=CC=CC=C1)N

(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(S)-(-)-1-Phenylethylamin wird bei der Multikomponenten-Eintopfsynthese von hochsubstituiertem, chiralem Pyrrol verwendet.

Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99.5 %
Brechungsindex 1.526
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2204907
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Optische Drehung −30° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'