Learn More
(S)-(-)-1-Phenylpropylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15489149
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylpropyl isocyanate
CAS 164033-12-9
Siedepunkt 105°C (17 mmHg)
Summenformel C10H11NO
Brechungsindex 1.509
MDL-Nummer MFCD05664090
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 6799586
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym s---1-phenylpropyl isocyanate, s-1-phenylpropyl isocyanate, 1s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1-isocyanatopropyl-, s, 5-1-isocyanatopropyl benzene, s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1s-1-isocyanatopropyl
InChI-Schlüssel XGPXXSJFZSZULR-JTQLQIEISA-N
Optische Drehung −38.5° (c=1, Chloroform)
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
IUPAC-Name [(1S)-1-Isocyanatopropyl]Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
PubChem CID 7018275
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 95%