Learn More
(S)-(-)-1-Phenylpropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15459129
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylpropyl isothiocyanate
CAS 737001-04-6
Dichte 1.054
Siedepunkt 128°C to 129°C (9 mmHg)
Summenformel C10H11NS
Brechungsindex 1.5717
MDL-Nummer MFCD05664059
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym s---1-phenylpropyl isothiocyanate, 1s-1-isothiocyanatopropyl benzene, s---1-phenylpropylisothiocyanate
InChI-Schlüssel KLNMIWGOGGBFNV-JTQLQIEISA-N
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N=C=S
IUPAC-Name [(1S)-1-isothiocyanatopropyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 177.265
PubChem CID 7018252
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 97%