Learn More
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-Methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10421261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10421261 5 g Glasflasche 5 Gramm
10033863 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22323-82-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22323-82-6
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00063239
InChI-Schlüssel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
IUPAC-Name [(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]Methanol
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 82.0°C to 83.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 5 g
Beilstein 19,III,647
Merck Index 10,3236
Relative Dichte 1.07
Spezifischer Drehzustand + 11.00 (20.00°C c=5,CH3OH)
Spezifische Drehung + 11.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit