Learn More
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, TRC
Artikelnummer. 30374877
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374877 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374877 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47263525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
CAS 22323-82-6
Summenformel C6 H12 O3
Menge 25 g
Synonym (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, (S)-, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, L- (8CI), (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, ((4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, (+)-1,2-O-Isopropylidene-sn-glycerol, (+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (+)-Glycerol acetonide, (+)-Solketal, (+)-α,β-Isopropylideneglycerol, (2S)-Glycerol 1,2-acetonide, (4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, (S)-(+)-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-1,2-Isopropylideneglycerol, (S)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, (S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-Isopropylideneglycerol, (S)-Solketal, 1,2-Isopropylidene-sn-glycerol, 1,2-O-Isopropylidene-(S)-glycerol, 1,2-O-Isopropylidene-sn-glycerol, 2,3-O-Isopropylidene-D-glycerol, L-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, [(S)-2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl]methanol
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
SMILES CC1(C)OC[C@H](CO)O1
IUPAC-Name [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Formelmasse 132.0786