Learn More
(S)-2,5-Dihydro-3,6-Dimethoxy-2-Isopropylpyrazin 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593198
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
78342-42-4
C9H16N2O2
184.24
MFCD00066229
FCFWEOGTZZPCTO-QMMMGPOBSA-N
s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2s-+-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, 2s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2s, 2s-2,5-dihydro-2-isopropyl-3,6-dimethoxypyrazine, 2s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 3s-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine, s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-iso-propylpyrazine, 2s-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
736065
(2S)-3,6-Dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
78342-42-4
C9H16N2O2
184.24
MFCD00066229
FCFWEOGTZZPCTO-QMMMGPOBSA-N
s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2s-+-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, 2s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2s, 2s-2,5-dihydro-2-isopropyl-3,6-dimethoxypyrazine, 2s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 3s-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine, s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-iso-propylpyrazine, 2s-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
736065
(2S)-3,6-Dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
(S)-2, 5-Dihydro-3, 6-Dimethoxy-2-Isopropylpyrazin, 97+%, C9H16N2O2, CAS-Nummer 78342-42-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0280g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Menge 1 mL
Relative Dichte 1.028
Spezifische Drehung +96° to +107° (20°C, 589nm) (C=1, EtOH)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.