Learn More
(S)-2-(Acetylthio)-propansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-2-(Acetylthio)-propanoic Acid |
| CAS | 167466-66-2 |
| Summenformel | C5H8O3S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O3S/c1-3(5(7)8)9-4(2)6/h3H,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](SC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Acetylsulfanylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.18 |
| Formelmasse | 148.0194 |