Learn More
(S)-(+)-2-Amino-4-Phosphonobuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416189
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416189 1 mg 1 Milligramm
15426189 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64075.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein NMDA-Agonist
A NMDA agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23052-81-5
Summenformel C4H10NO5P
Molekulargewicht (g/mol) 183.1
MDL-Nummer MFCD00083244
InChI-Schlüssel DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
Synonym l-ap4, 2s-2-amino-4-phosphonobutanoic acid, l-+-2-amino-4-phosphonobutyric acid, chembl33567, s-2-amino-4-phosphonobutyrate, l-ap-4, 3h ap4, l-2-amino-4-phosphonobutiric acid, l-1-amino-4-phosphonobutanoic acid, s-2-amino-4-phosphonobutanoic acid
PubChem CID 179394
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-phosphonbutansäure
SMILES C(CP(=O)(O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble to 5 mM in water and to 100 mM in 1eq. NaOH
Optische Drehung +24° (c=1 in 6N HCl)
Formelmasse 183.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver