Learn More
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15409467
228.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119020-01-8
C10H20N2O2
200.28
MFCD03419257
SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
1512533
Tert-Butyl (2S)-2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119020-01-8
C10H20N2O2
200.28
MFCD03419257
SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
1512533
Tert-Butyl (2S)-2-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine acts as an intermediate in organic synthesis. It is also used as a chiral and heterocyclic building block in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-Pyrrolidin wirkt als Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Wird auch als chiraler und heterocyclischer Baustein in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit N-Methylpyrrolidinon.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Siedepunkt 98°C to 112°C (1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Löslichkeitsinformationen Miscible with N-methylpyrrolidinone.
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%