Learn More
(S)-(+)-2-Aminononan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047487
33.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
869278-88-6
C9H21N
143.27
MFCD03844738
ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
12878166
nonan-2-amine
CCCCCCCC(C)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
869278-88-6
C9H21N
143.27
MFCD03844738
ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
12878166
nonan-2-amine
CCCCCCCC(C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminononane
Dichte 0.782
Siedepunkt 73°C (19 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.4271
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung +6° (Neat)
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) ≥99%