Learn More
(S)-(-)-Azetidin-2-carbonsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3790836
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2133-34-8
C4H7NO2
101.1
IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
16486
CHEBI:6198
(2S)-Azetidin-2-carbonsäure
C1CNC1C(=O)O
2133-34-8
C4H7NO2
101.1
IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
16486
CHEBI:6198
(2S)-Azetidin-2-carbonsäure
C1CNC1C(=O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 206°C to 207°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 10,911
Spezifische Drehung -125
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5% in water
Formelmasse 101.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets