Learn More
Alfa Aesar™ (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)Butyrinsäure Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62772.MD
Weitere Details : CAS : 3350-13-8 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465565
  • 29.43 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)Butyrinsäure-Dicyclohexylammoniumsalz wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlschrank bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3350-13-8
533.71
CYMIEBREXUYHGN-ZOWNYOTGSA-N
49853427
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
C29H47N3O6
MFCD00237341
dicyclohexylamine s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, z-dab boc-oh dcha, z-dab boc-oh?cha, z-dab boc-oh.dcha, n-a-z-n-?-boc-l-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, s-2-benzyloxycarbonylamino-4-boc-amino butyric acid dicyclohexylammonium salt, z-dab boc-oh.dcha na-z-n4-boc-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
N-Cyclohexylcyclohexanamin;(2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
Spezifikation
(S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
250mg
C29H47N3O6
dicyclohexylamine s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, z-dab boc-oh dcha, z-dab boc-oh?cha, z-dab boc-oh.dcha, n-a-z-n-?-boc-l-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, s-2-benzyloxycarbonylamino-4-boc-amino butyric acid dicyclohexylammonium salt, z-dab boc-oh.dcha na-z-n4-boc-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
CYMIEBREXUYHGN-ZOWNYOTGSA-N
N-Cyclohexylcyclohexanamin;(2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
49853427
Pulver
Weiß
3350-13-8
MFCD00237341
Slightly soluble in water.
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
533.71
553.7
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation