Learn More
(S)-(+)-2-Chlormandelsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467658
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467658 25 g 25 Gramm
15447658 1 g 1 Gramm
15457658 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61152.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52950-19-3 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52950-19-3
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00798437
InChI-Schlüssel RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-2-chloromandelic acid, s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, s-2-chloromandelic acid, s-o-chloromandelicacid, 2-chloro-l-mandelic acid, 2s-2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, s-2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, pubchem5743, s-o-chloromandelic acid, ksc914s2j
PubChem CID 6922874
IUPAC-Name (2S)-2-(2-Chlorphenyl)-2-Hydroxyessigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Chloromandelic acid
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) 95%