Learn More
(S)-2-Diphenylmethylpyrrolidin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757780
52.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119237-64-8
C17H20N
238.35
MFCD00799525
OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-O
s-2-benzhydrylpyrrolidine, s---2-diphenylmethyl pyrrolidine, s-2-diphenylmethylpyrrolidine, 2s-2-diphenylmethyl pyrrolidine, 2s-2-benzhydrylpyrrolidine, 2s-2-benzylhydrylpyrrolidine, 2r-2-benzhydrylpyrrolidine, pubchem18168, 2alpha-benzhydrylpyrrolidine, s-2-benzhydryl-pyrrolidine
2734053
C1C[NH2+][C@@H](C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
119237-64-8
C17H20N
238.35
MFCD00799525
OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-O
s-2-benzhydrylpyrrolidine, s---2-diphenylmethyl pyrrolidine, s-2-diphenylmethylpyrrolidine, 2s-2-diphenylmethyl pyrrolidine, 2s-2-benzhydrylpyrrolidine, 2s-2-benzylhydrylpyrrolidine, 2r-2-benzhydrylpyrrolidine, pubchem18168, 2alpha-benzhydrylpyrrolidine, s-2-benzhydryl-pyrrolidine
2734053
C1C[NH2+][C@@H](C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0620g/mL
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5860 to 1.5880
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.062
Spezifischer Drehzustand - 3.00 (25.00°C C=1,Chloroform)
Spezifische Drehung − 3.00
IUPAC-Name (2S)-2-(diphenylmethyl)pyrrolidin-1-ium
Formelmasse 237.34
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Öl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.